Key Documents
R288039
4'-CHLORO-3-HYDROXY-2',5'-DIMETHOXY-2-NAPHTHOIC ACID ANILIDE (CI 37555)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.797
Numéro MDL:
Autres remarques