G4048
Anti-GLUT4 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Glucose transporter 4, Anti-SLC2A4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~58 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 15-20 μg/mL using C2C12 cells
western blot: 1-2 μg/mL using C2C12 cell lysate and HepG2 cell lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC2A4(6517)
mouse ... Slc2a4(20528)
rat ... Slc2a4(25139)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable