FG0615
Medium 199
With Earle′s salts, stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 with Glutamine, TCM 199
74,70 $
About This Item
74,70 $
Produits recommandés
Nom du produit
Medium 199 Earle′s with stable Glutamine, With Earle′s salts, stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
stable glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable