D8893
Dexaméthasone
powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, ≥80% (HPLC)
Synonyme(s) :
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-méthylpregna-1,4-diène-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-méthyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiène-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-méthylprednisolone, Prednisolone F
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥80% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
4-500 ng/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
262-264 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 1 mL/vial, clear
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Clé InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , IL4(3565) , IL5(3567) , NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126) , Ptgs2(19225) , Tnf(21926)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Tnf(24835)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves