A great reagent, provides a pure pancreatic islet isolation
F9378
Polysucrose 400
Synonyme(s) :
Polysucrose 400
93,60 $
About This Item
93,60 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.