S4506
Sodium diatrizoate hydrate
≥98.0% purity, powder
Synonyme(s) :
3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid, sodium salt, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid sodium salt, Diatrizoic acid sodium salt hydrate
50,30 $
About This Item
50,30 $
Produits recommandés
Nom du produit
Sodium diatrizoate hydrate, ≥98.0%
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Composition
Water (by Karl Fischer): ≤ 11.0%
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
261 °C
Solubilité
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.[Na+].CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C([O-])=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na.H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
ZZBYVHJZBJEHFI-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.