GE17-0310-50
Ficoll® PM 70
Cytiva 17-0310-50, pack of 500 g
1 840,00 $
About This Item
1 840,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
spray-dried
Conditionnement
pack of 500 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0310-50
Couleur
White
Solubilité
soluble
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Displays minimal toxicity
- Has favorable viscosity and osmotic properties
Stockage et stabilité