Documents
F5928
Sigma-Aldrich
Fluorescamine Spray Reagent
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
room temp
Application
For detection of primary amino acids and amines, peptides, and proteins.
Autres remarques
0.05% Fluorescamine in acetone
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves