Principaux documents
EP6001061210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
1 EA
310,00 $
310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
310,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.12
310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
(4 x 6) configuration
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6001061210 (Global)
Technique(s)
cryopreservation: suitable
P × l × H
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 279 mm (11 in.)
Description générale
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG