EP0030140567
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, Holds 81 x 4-5 mL tubes
38,00 $
About This Item
38,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 81 x 4-5 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030140567 (Global)
Hauteur
102 mm
Taille
9 × 9