EP0030140508
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 10 × 10, Holds 100 x cryotubes
Synonyme(s) :
Eppendorf Tube Holder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 100 x cryotubes
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030140508 (Global)
Hauteur
53 mm
Taille
10 × 10
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG