Documents
EP0030140532
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 4 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.12
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 25 x 5 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030140532 (Global)
Conditionnement
pack of 4 ×
Hauteur
64 mm
Taille
5 × 5
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG