Principaux documents
EP5810753007
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
set of 2 pieces
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le produit EP5810753007 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
Holds 12 x 3-15 mL tubes
Conditionnement
set of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810753007
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 250 mL rectangular buckets
Description générale
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG