EP5405000646
Eppendorf® Centrifuge 5425
knob control, without rotor, AC/DC input 120 V
Synonyme(s) :
Bench Centrifuge, Eppendorf Rotor, Laboratory Centrifuge
4 850,00 $
About This Item
4 850,00 $
Produits recommandés
Entrée CA/CC
120 V AC, US 3-pin plug
Caractéristiques
CSA approved
knob control
without rotor
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5405000646
Paramètres
15060 rpm speed (Max Speed )
Technique(s)
centrifugation: suitable
Capacité
10 x 5.0 mL(max rotor capacity)