ADAPA462450-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 4 x 30 - 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
553,00 $
About This Item
553,00 $
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x 30 - 50 mL conical tubes
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638386 (NA)
Paramètres
3,050 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
122 mm
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with 250 mL rectangular bucket