Principaux documents
EP5804784006
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 4 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
2 EA
493,00 $
493,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
493,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
493,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
holds 4 x 50 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804784006 (Global)
Paramètres
3,234 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
120 mm
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with 250 mL round buckets
Description générale
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG