ADAPA444415-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 4 x Eppendorf Tube® 5 mL & 15 mL conical tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
460,00 $
About This Item
460,00 $
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x Eppendorf Tube® 5 mL & 15 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637606 (NA)
Paramètres
4,300 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
121 mm
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket