ADAPA44450FA-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637665 (NA)
Paramètres
4,300 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
122 mm
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket