Principaux documents
EP5702733008
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with 100 mL round buckets, pack of 2 ea
2 EA
287,00 $
287,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
287,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
287,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL,
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702733008 (Global)
Paramètres
2.943 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
60 mm
Compatibilité
for use with 100 mL round buckets
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG