ADAPA43842-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 1.5–2.0 mL, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
for use with cap
holds 4 x 1.5–2.0 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639277 (NA)
Paramètres
2,900 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
43 mm
Diamètre
11 mm
Compatibilité
for use with 100 mL round bucket