EP5702763004
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
305,00 $
About This Item
305,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702763004 (Global)
Paramètres
2.577 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
12 mm
Compatibilité
for use with 90 mL rectangular bucket