Principaux documents
ADAPA438511-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 1.1–1.4 mL, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
2 EA
598,00 $
598,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
598,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
598,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with cap
holds 5 x 1.1–1.4 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639285 (NA)
Paramètres
2,850 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
100 mm
Diamètre
8.5 mm
Compatibilité
for use with 100 mL round bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 5 x 1.1–1.4 mL, and supplied as a pack of 2 ea.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG