Principaux documents
EP5702722006
Eppendorf® 4 Round Buckets
volume (85/100 mL), for rotor A-4-38
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
for rotor A-4-38
Conditionnement
set of 4 pieces
Fabricant/nom de marque
5702722006
Eppendorf® 5702722006
Eppendorf®
Technique(s)
centrifugation: suitable
Volume
(85/100 mL)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG