EP5427756000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, polypropylene
355,00 $
About This Item
355,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
not aerosol-tight
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427756000 (Global)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5430 R
for use with 5430