RF453011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-45-30-11, non aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL reaction vessels, lid
2 160,00 $
About This Item
2 160,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor (microtubes)
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637002 (NA)
Eppendorf® 5804715004 (EU)
Paramètres
20,800 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R