752843
Lithium carbonate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
618 °C (lit.)
Densité
2.11 g/cm3
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informations sur le gène
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.