Principaux documents
EP5424700004
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-Special
incl. lid, aerosol tight, coated
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le produit EP5424700004 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
to hold 24 x 1.5/2.0 ml tubes
incl. lid, aerosol tight, coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5424700004
Paramètres
15,000 max. RCF (21,130 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5424/5424R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG