EP0030128583
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
yellow plate, conical bottom yellow wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Matériaux
conical bottom yellow wells
polycarbonate
yellow plate
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
skirt (Semi skirted)
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030128583
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
96 wells
Volume maximum des puits
250 μm
Volume de travail
250 μL