05-1938
Anti-G3BP1 Antibody, clone 14E5-G9
clone 14E5-G9, from mouse
Synonyme(s) :
ATP-dependent DNA helicase VIII, GAP SH3 domain-binding protein 1, GAP binding protein, GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1, Ras-GTPase-activating protein SH3-domain-binding protein, RasGAP-associated endoribonuclease G3BP
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14E5-G9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... G3BP1(10146)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
RNA Metabolism & Binding Proteins
G-proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected G3BP1 on K562 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable