M7504
Mannan from Saccharomyces cerevisiae
prepared by alkaline extraction
Synonyme(s) :
D-Mannan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bakers yeast (whole cell)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 73 to 89 °, c = 1% (w/v) in water
Impuretés
<1.0% Low molecular weight saccharides (TLC)
Couleur
beige
Solubilité
water: ~50 g/L
Traces de cations
Na: <2%
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable