E2759
Endothelial cell growth supplement from bovine neural tissue
ECGS, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
ECGS, Endothelial Mitogen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine neuroblastoma
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
2-200 μg/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Conditionnement
pkg of 15 and 5X15 mg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤20 EU/vial (LAL test)
Couleur
tan to brown
Solubilité
water: soluble (1 vial reconstituted with 1 ml 0.85% NaCl)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable