This product is packaged by weight. The contents of the 5mg package should be fairly precise. However, some packages may be overfilled slightly. Any overfill would be limited to microgram quantities.
E1752
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-glucuronide sodium salt
285,00 $
About This Item
285,00 $
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
ELISA: suitable
Solubilité
water: 20 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([O-])=O)ccc24
InChI
1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
Clé InChI
PBULYLQKWDXDFZ-QHIGSJCSSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
-
E-1752-5mgを購入しました。 実際の内容量は5mgちょうどですか? それとも、5㎎以上入っていると保証されていますか?(例えば5.3㎎入っているとか)