MilliporeSigma
E2127
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt
≥98% (HPLC), estradiol metbolite, powder
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-glucuronide, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-glucuronide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C24H31O8Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.49
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt,
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC12CCC3C(CCc4cc(OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)ccc34)C1CCC2O
InChI
1S/C24H32O8.Na.H/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;;/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);;
InChI key
JKYLXXZHJUQLMK-UHFFFAOYSA-N
Application
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt has been used in estrogen administration. It has also been used to determine the amount of two types of glucuronidated estradiols such as estradiol-3- α glucuronide and estradiol-17- β glucuronide.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe