Key Documents
D9925
Sigma-Aldrich
1,2-Dioleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
liquid, 97% (TLC)
Synonyme(s) :
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-3-(cis-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C57H102O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
883.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
97% (TLC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ketone
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-30,54H,4-15,17-18,20-24,31-53H2,1-3H3/b19-16+,28-25+,29-26+,30-27+
Clé InChI
JTMWOTXEVWLTTO-CGFQLDJTSA-N
Forme physique
Viscous liquid at room temperature.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2