MilliporeSigma
Passer à
D0301
1,2-Dilinoleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
≥95% (TLC), liquid
Synonyme(s) :
1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, PLL
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 470,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C55H98O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
855.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
1 470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C55H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-28,52H,4-15,18,21-24,29-51H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,27-25-,28-26-
InChI key
LXAWUIOWWNQCQA-YBQWMRSQSA-N
Physical form
Liquid at room temperature
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves