Documents
SLM-243-B
Sigma-Aldrich
DMEM/F-12
Complete medium, with ʟ-glutamine and 10% FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell cutlure
Synonyme(s) :
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.71
product name
DMEM/F12 complet avec 2 mM L-Glut et 10 % FBS, 1:1 mixture of DMEM medium and Ham′s F12 medium, with 2mM L-Glut and 10% U.S. origin FBS
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions d'expédition
ambient
Qualité
pH = 7,2 à 7,5
Osmolalité = 281 à 312
Endotoxines ≤ 2 UE/ml
Mycoplasmes = négatif
Test de stérilité = négatif pour la croissance
Aspect = liquide orange/rouge transparent
Ligne cellulaire testée = ATDC5 de souris chondrogène
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable