D6382
N,N-Dimethylglycine hydrochloride
≥98%, suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
N,N-Dimethylglycine hydrochloride,
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Pf
189-194 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
Clé InChI
FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable