N7627
L-Norvaline
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-Aminopentanoic acid, (S)-2-Aminovaleric acid
87,40 $
About This Item
87,40 $
Produits recommandés
Nom du produit
L-Norvaline, arginase inhibitor
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
detection
Chaîne SMILES
CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Application
- Nanodrugs mediate TAMs-related arginine metabolism interference to boost photodynamic immunotherapy.: This study explores the use of nanodrugs to interfere with arginine metabolism in tumor-associated macrophages (TAMs), enhancing the efficacy of photodynamic immunotherapy. L-Norvaline plays a crucial role in this metabolic interference (Chen et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable