D5287
2′-Deoxyinosine
≥98%
Synonyme(s) :
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)hypoxanthine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Impuretés
inosine, essentially free
Solubilité
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-5(16)1-7(18-6)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)17/h3-7,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,7+/m0/s1
Clé InChI
VGONTNSXDCQUGY-RRKCRQDMSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable