MilliporeSigma
Passer à
D1771
5′-Deoxyadenosine
≥98% (TLC), synthetic (organic), powder
Synonyme(s) :
5′-dAdo
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
358,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.24
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
hot water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
358,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
5′-Deoxyadenosine, methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine (MTA/SAH) nucleosidase substrate
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
hot water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O3/c1-4-6(16)7(17)10(18-4)15-3-14-5-8(11)12-2-13-9(5)15/h2-4,6-7,10,16-17H,1H3,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
XGYIMTFOTBMPFP-KQYNXXCUSA-N
Application
5′-Deoxyadenosine has been used:
  • as a standard in mass spectroscopy[1]
  • as an inhibitor for screening thymidine phosphorylase activity
  • as a substrate in 5′-Deoxyadenosine deaminase (DadD) assay
Biochem/physiol Actions
5′-Deoxyadenosine is a substrate for the enzyme methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine (MTA/SAH) nucleosidase in microbes.[2] 5′-Deoxyadenosine is a byproduct of cleavage of S-adenosylmethionine (SAM). High levels of 5′-Deoxyadenosine inhibits SAM dependent enzymes.[2] It also inhibits biotin synthase (BioB) and lipoyl synthase (LipA) enzymes.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
M2389D6000288104
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
hot water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe