MilliporeSigma
Passer à
D0776
2′-Deoxycytidine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cytosine deoxyriboside hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
62,10 $
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
193,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13N3O4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.68
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-639-9
Beilstein/REAXYS Number:
3576124
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
62,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
InChI key
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Application
2′-Deoxycytidine hydrochloride has been used:
  • as a deoxyribonucleoside component in the basal medium to study its effects on Bacillus mojavensis′s anaerobic growth
  • in the infectivity assay of monocyte-derived macrophages by human immunodeficiency virus 1 (HIV-1)
  • in nucleoside supplementation for the synchronization of human retinal pigment epithelial-1 (RPE-1) cells in G1 phase
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
97598D8006D3897
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
analytical standard, ≥99%
description
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
powder
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
product line
BioReagent
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxycytidine hydrochloride
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)