D7145
2′-Deoxyguanosine monohydrate
99-100%
Synonyme(s) :
2′-Deoxyguanosine hydrate, 9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)guanine, Guanine-2′-deoxyriboside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
99-100%
Forme
powder
Solubilité
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
Clé InChI
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Catégories apparentées
Application
- to study its effect on mitochondrial DNA copy number in deoxyguanosine kinase (dguok) mutant zebrafish,
- in tissue culture medium for deoxyribonucleotide triphosphate (dNTP) synthesis,
- in RPMI (Roswell Park Memorial Institute)-1640 medium to eliminate the endogenous thymocytes
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable