D4921
Destruxin A from Metarrhizium anisopliae
≥98% (HPLC)
1 200,00 $
About This Item
1 200,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Metarrhizium anisopliae
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CC=C)OC(=O)CCNC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C1=O
InChI
1S/C29H47N5O7/c1-9-12-21-27(38)34-16-11-13-20(34)26(37)31-23(18(5)10-2)28(39)33(8)24(17(3)4)29(40)32(7)19(6)25(36)30-15-14-22(35)41-21/h9,17-21,23-24H,1,10-16H2,2-8H3,(H,30,36)(H,31,37)/t18-,19-,20+,21-,23-,24-/m0/s1
Clé InChI
XIYSEKITPHTMJT-UTJJDKHZSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable