D3648
Diamide
Synonyme(s) :
1,1′-Azobis(N,N-dimethylformamide), N,N,N′,N′-Tetramethylazodicarboxamide, Azodicarboxylic acid bis(dimethylamide), Diazenedicarboxylic acid bis(N,N-dimethylamide), TMAD
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
113-115 °C
Solubilité
water: 19.60-21.00 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)C(=O)\N=N\C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H12N4O2/c1-9(2)5(11)7-8-6(12)10(3)4/h1-4H3/b8-7+
Clé InChI
VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable