CLS4815
Corning® gel-loading pipet tips
0.2-10μL flat microvolume gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 400 tips/case
Synonyme(s) :
gel loading pipet tips, gel loading pipette tips
227,00 $
About This Item
227,00 $
Produits recommandés
Matériaux
natural tip
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
Conditionnement
rack of 200
Fabricant/nom de marque
Corning 4815
Longueur
83 mm
Gamme de volumes
0.2-10 μL
Volume
0.2—10 μL
Catégories apparentées
Description générale
- Tips are 83 mm in length
- Total capacity of 200 μL
- 200 tips/rack
- Nonsterile
- Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free