MTCP5720
MTC™ Bio LoadWell™ Gel Loading Pipette Tip
capacity 200 μL, tip diam. 0.7 mm, sterile, rack of 10 × 96 ea
Synonyme(s) :
pipetting tip, plastic tube
158,00 $
About This Item
158,00 $
Produits recommandés
Matériaux
(virgin medical grade polypropylene)
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
endotoxin free
Conditionnement
rack of 10 × 96 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P5720
Capacité
200 μL
Diam. de la pointe
0.7 mm
Volume
200 μL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Narrow diameter, flexible capillary
- Universal fir for standard pipettors
- E-beam sterilized
- Free of RNase, DNase, and Pyrogens
- Convenient rack packaging