Principaux documents
Z569763
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
960 EA
347,00 $
4800 EA
1 300,00 $
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
960 EA
347,00 $
4800 EA
1 300,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
347,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless
colorless tip
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Conditionnement
pack of 960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2149P
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
20 μL
Gamme de volumes
0.5-20 μL
Volume
0.5—20 μL
Catégories apparentées
Conditionnement
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.