AXYTGL200RD57RS
Gel cutting tips
O.D. 0.57 mm, round, racked, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
172,00 $
About This Item
172,00 $
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Corning TGL-200RD-57-R-S
Conditionnement
pkg of 2x200tips/cs
D.E.
0.57 mm
Taille
200 μL
Volume
200 μL