Principaux documents
CLS3895
Corning® NBS 1536 well plates, without lids
1536 well plate, polystyrene, NBS surface, non-sterile, 50/cs
Synonyme(s) :
1536 multiwell plate, 1536 well microplate, 1536 well microtiter plate, 1536 well plate, 1536 well tissue culture treated plate
50 EA
4 190,00 $
4 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
4 190,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
black polystyrene plate
flat bottom wells clear
polystyrene
Taille:
1536 wells
Volume des puits:
12.5 μL
Volume de travail par puits:
8 μL
4 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black polystyrene plate
flat bottom wells clear
polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
plate format: 1536 well standard
Conditionnement
pack of 10
case of 50 ×
Fabricant/nom de marque
Corning 3895
Taille
1536 wells
Volume des puits
12.5 μL
Volume de travail par puits
8 μL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (fluorescent homogeneous assays)
Type de liaison
NBS (non-binding surface)
Description générale
Corning® NBS 1536 Well Plates, Without Lids
  • Designed for fluorescent homogeneous assays
  • Compatible with standard readers and automation
  • Compatible for bar coding
  • Superior performance compared to competitor plates: Lower CVs, higher signal-to-noise ratios, and lower background fluorescence
  • Non-Binding Surface (NBS) can reduce nonspecific binding and improve signal to noise ratio.
  • Recommended working volume of up to 10μL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.