CLS3421
Corning® Transwell® 24 well plates
5.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Synonyme(s) :
inserts de culture cellulaire
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® à membrane en polycarbonate, 6.5 mm Transwell with 5.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
Matériaux
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
pack of 12
case of 48
Fabricant/nom de marque
Corning 3421
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Volume de travail de l'insert
0.1 mL
Diam. de la membrane
6.5 mm
Taille
24 wells
Superficie
0.33 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
0.6 mL
Couleur
translucent
Dimension de pores
5.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
- Membrane translucide en polycarbonate de 10 μm d'épaisseur
- Surface traitée pour optimiser l'adhérence cellulaire
- Conditionnement : 12 inserts par plaque de 24 puits, 4 plaques par boîte
- Coloration nécessaire pour la visualisation des cellules
- Produit stérilisé par rayonnement gamma